Läs mer
Lithium Metaborate, Purum p.a., Anhydrous, Molar ratio (B2O3/Li2O): 0.95-1.05, Honeywell™
Produktkod. 15646060 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15646060 100 g Poly bottle 100g
1 options
Produktkod. 15646060 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 62615100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium metaborate
Smältpunkt 845°C
CAS 13453-69-5
Färg White
Fysisk form Powder
Kvantitet 100 g
Molekylformel B4H14Li2O7
Linjär formel LiBO2
MDL-nummer MFCD00011089
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs
InChI-nyckel DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
IUPAC-namn tetraboron heptahydrate dilithium
Molekylvikt (g/mol) 183.23
PubChem CID 123308
Formel vikt 49.75g/mol
Förpackning Poly bottle