Läs mer
Litiummetoxid, 98+%
Produktkod. 11399608
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399608 500 g -
11309618 25 g 25g
11389608 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044129.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 865-34-9 | CH3LiO | 37,97 g/mol
Litiummetoxid används vid sol-gelsyntes av litiumborofosfater. Det är också användbart för deprotoneringsreaktioner i organisk syntes. Vidare fungerar det som en mild bas i organisk syntes, särskilt vid omförestring.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 865-34-9
Molekylformel CH3LiO
Molekylvikt (g/mol) 37.97
MDL-nummer MFCD00036357
InChI-nyckel JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium methoxide, lithium methanolate, methanol, lithium salt, lithium methylate, liome, methanol, lithium salt 1:1, liom, lithium methylat, lithotab methoxide, lioch3
PubChem CID 4177230
LEDER [Li+].C[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium methoxide
Smältpunkt >500 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Linjär formel LiOCH3
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3206
Beilstein 3552389
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Löslig i metanol.
IUPAC-namn litium;metanolat
Formel vikt 37.98
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.