Läs mer
Lithium molybdenum oxide, 99+%
Produktkod. 11376758
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11376758 100 g 100g
11366758 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11376758 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013427.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13568-40-6 | Li2MoO4 | 173.826 g/mol
Litiummolybdenoxid används främst som inhibitor i vissa typer av industriell luftkonditionering. Det används i jämförande egenskapsstudier av batterisystem. Den har använts som en petroleumkrackningskatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13568-40-6
Molekylformel Li2MoO4
Molekylvikt (g/mol) 173.826
MDL-nummer MFCD00016178
InChI-nyckel NMHMDUCCVHOJQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium molybdate, dilithium 1+ ion molybdate, dilithium dioxido dioxo molybdenum, dilithotab molybdate, 2li.moo4
PubChem CID 6093689
IUPAC-namn dilitium;dioxid(dioxo)molybden
LEDER [Li+].[Li+].[O-][Mo](=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium molybdenum oxide
Smältpunkt 705°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 173.83
Procent renhet ≥99%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.66 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.