Läs mer
Lithium niobium isopropoxide, 99+% (metals basis), 5% w/v in isopropanol
Produktkod. 11374858
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374858 100 mL 100ml
11384858 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11374858 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043175.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 21864-21-1 | C18H42LiNbO6
Används som elektrolyt i fast tillstånd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21864-21-1
Molekylformel C18H42LiNbO6
MDL-nummer MFCD00210626
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium niobium isopropoxide
Odör Alcohol-like
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel LiNb(OC3H7)6
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1219
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 454.38
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.