Läs mer
Lithium niobium oxide, 99.99%
Produktkod. 11418850
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418850 5 g 5g
11453398 50 g 50g
11463398 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418850 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17805.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 12031-63-9 | LiNbO3 | 147.84 g/mol
It is employed in the manufacture of optical waveguides and surface acoustic wave devices, Lithium niobate (CAS NO.12031-63-9) is used extensively in the telecoms market, e.g. in mobile telephones and optical modulators. It can also find its uses in laser frequency doubling, nonlinear optics, Pockels cells, optical parametric oscillators, Q-switching devices for lasers, other acousto-optic devices, optical switches for gigahertz frequencies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is employed in the manufacture of optical waveguides and surface acoustic wave devices, Lithium niobate (CAS NO.12031-63-9) is used extensively in the telecoms market, e.g. in mobile telephones and optical modulators. It can also find its uses in laser frequency doubling, nonlinear optics, Pockels cells, optical parametric oscillators, Q-switching devices for lasers, other acousto-optic devices, optical switches for gigahertz frequencies.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed in a cool, dry and well ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12031-63-9
Molekylformel LiNbO3
Molekylvikt (g/mol) 147.84
MDL-nummer MFCD00011080
InChI-nyckel GQYHUHYESMUTHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Lithium niobate
PubChem CID 23665650
LEDER [Li+].[O-][Nb](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium niobium oxide
Smältpunkt ∼1275°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn litium;oxido(dioxo)niob
Formel vikt 147.85
Procent renhet 99.99%
Odör Odorless
Densitet 4.3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.