Läs mer
Litiumnioboxid, Puratronic™ , 99,998 % (metallbas exklusive Ta), Ta< 50 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11336827
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11336827 25 g 25g
11346827 100 g 100g
11356827 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11336827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010741.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12031-63-9 | LiNbO3 | 147.84 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12031-63-9
Molekylformel LiNbO3
Molekylvikt (g/mol) 147.84
MDL-nummer MFCD00011080
InChI-nyckel GQYHUHYESMUTHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Lithium niobate
PubChem CID 23665650
IUPAC-namn litium;oxido(dioxo)niob
LEDER [Li+].[O-][Nb](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium niobium oxide
Smältpunkt ∼1275°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Ta), Ta< 50 ppm
Formel vikt 147.85
Procent renhet 99.998%
Kvalitet Puratronic
Densitet 4.3 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.