Läs mer
Litiumnitrat, 99+%, extra ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10666632 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10666632 250 g Plastflaska 250g
10656632 1 kg Plastflaska 1kg
10413455 5 kg Plastflaska 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10666632 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 211322500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7790-69-4 | LiNO3 | 68.94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-69-4
Molekylformel LiNO3
Molekylvikt (g/mol) 68.94
MDL-nummer MFCD00011094
InChI-nyckel IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
LEDER [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 600.0°C
Kemiskt namn eller material Lithium nitrate
Smältpunkt 251.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Adhering Crystalline Powder
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel LiNO3
Merck Index 15, 5592
Löslighetsinformation Solubility in water: 90g/L (28°C). Other solubilities: soluble in alcohol
IUPAC-namn litium;nitrat
Formel vikt 68.95
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Plastflaska
Densitet 2.38, 2.3800g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium nitrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.