Läs mer
Lithium nitrate, anhydrous, 99.98% (metals basis)
Produktkod. 11381578
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11381578 250 g 250g
11371578 1 g 1g
11361578 10 g 10g
11351578 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11381578 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010985.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7790-69-4 | LiNO3 | 68.94 g/mol
Litiumnitrat, vattenfritt används vid tillverkning av rödfärgade fyrverkerier och bloss. har föreslagits som ett medium för att lagra värme som samlas in från solen för matlagning. En Fresnel-lins skulle användas för att smälta fast litiumnitrat, som sedan skulle fungera som ett ''solbatteri'', vilket gör att värme kan omfördelas senare genom konvektion
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-69-4
Molekylformel LiNO3
Molekylvikt (g/mol) 68.94
MDL-nummer MFCD00011094
InChI-nyckel IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
IUPAC-namn litium;nitrat
LEDER [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 600°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Lithium nitrate
Smältpunkt 264°C
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 250 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN2722
Merck Index 14,5536
Löslighetsinformation Soluble in water. Also soluble in ethanol,methanol,pyridine,ammonia and acetone.
Formel vikt 68.95
Procent renhet 99.98%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.38 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.