Läs mer
Lithium nitrate, anhydrous, 99%
Produktkod. 11336728
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
5kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11336728 5 kg 5kg
11326728 25 g 25g
11316728 250 g 250g
11346728 1 kg 1kg
4 options
Produktkod. 11336728
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013405.A7
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Used in Ceramics, Pyrotechnics, Salt Baths | CAS: 7790-69-4 | LiNO3 | 68.94 g/mol
Etylenglykol används som en prekursor för synteser av polymerer som polyesterfibrer, hartser och polyetylentereftalat, som kan användas vid tillverkning av plastflaskor. Det fungerar som en mellanprodukt i syntesen av 1,4-dioxan. Den spelar en viktig roll i organisk syntes som en skyddsgrupp för karbonylgrupper. Det är ett användbart torkmedel på grund av dess höga kokpunkt och affinitet till vatten. Det spelar en viktig roll att avlägsna vattenånga från naturgas innan man går vidare för ytterligare processer. Dess huvudsakliga tillämpning är som medium för konvektiv värmeöverföring i bilar och vätskekylda datorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-69-4
Molekylformel LiNO3
Molekylvikt (g/mol) 68.94
MDL-nummer MFCD00011094
InChI-nyckel IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
LEDER [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 600°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Lithium nitrate, anhydrous
Smältpunkt 264°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 kg
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,ethanol,methanol,pyridine,ammonia and acetone.
IUPAC-namn litium(1+)nitrat
Formel vikt 68.95
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende White crystalline
Densitet 2.38
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium nitrate, anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Lithium nitrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.