Läs mer
Litiumnitrat vattenfritt, extra rent, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10568620 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10568620 100 g 100g
12620356 500 g 500g
12698635 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10568620 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer L/2350/48
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7790-69-4
Molekylformel LiNO3
Molekylvikt (g/mol) 68.94
MDL-nummer MFCD00011094
InChI-nyckel IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
LEDER [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 600°C
Smältpunkt 251 °C
Färg Vitt
Fysisk form Fast
Kvantitet 100 g
IUPAC-namn litium;nitrat
Formel vikt 68.95g/mol
Förpackning Pulverburk av plast