Läs mer
Litiumnitrat vattenfritt, extra rent, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 12620356 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
12620356 500 g 500g
10568620 100 g 100g
12698635 5 kg 5kg
3 options
Produktkod. 12620356
Brand: Fisher Chemical L/2350/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7790-69-4
Molekylformel LiNO3
Molekylvikt (g/mol) 68.94
MDL-nummer MFCD00011094
InChI-nyckel IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
LEDER [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 600°C
Smältpunkt 251 °C
Färg Vitt
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
IUPAC-namn litium(1+)nitrat
Formel vikt 68.95g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium nitrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.