Läs mer
Litiumnitrat, Honeywell
Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
Beskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium Nitrate |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | LiNO3 |
| UN-nummer | 2722 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water |
| Formel vikt | 68.95g/mol |
| Kvalitet | ReagentPlus |