Läs mer
Litiumnitratjoniseringsbuffert: 1 % Li (från karbonat) i 5 % HNO3, VHG™
Produktkod. 30003111
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
30003111 100 ml
1 options
Produktkod. 30003111 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGMLIN1P100
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Litiumnitratjoniseringsbuffert: 1 % Li (från karbonat) i 5 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium
CAS 7439-93-2
Metoder AA/GFAA
Analyt- eller komponentnamn Lithium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Li
Koncentration 1%
Synonym Li
InChI formel InChI=1S/Li
LEDER [Li]
IUPAC-namn Litium
Lösningsmedel eller matris Dilute HNO3
Molekylvikt (g/mol) 6.94
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 7.016 g/mol