Läs mer
Litiumnitrat, joniseringsbuffertlösning, Specpure™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15416885
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15416885 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15416885 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045293.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7790-69-4 | LiNO3 | 68.94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium nitrate Ionization Buffer Solution
CAS 7790-69-4
Fysisk form Vätska
Molekylformel LiNO3
Koncentration 1% Li (as Li2CO3) in 5% HNO3
MDL-nummer MFCD00011094
UN-nummer UN3264
InChI-nyckel IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Li+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn litium;nitrat
Molekylvikt (g/mol) 68.94
PubChem CID 10129889
Kvantitet 100 mL
ChEBI CHEBI:63315
Kvalitet Specpure
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.