Läs mer
Litiumnitrat, reagenskvalitet, Honeywell™
Produktkod. 16695763 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 kg
50 kg
Produktkod. Kvantitet
16695763 25 kg
16605773 50 kg
2 options
Produktkod. 16695763
Brand: Honeywell Research Chemicals 22798625KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7790-69-4
Molekylformel LiNO3
Molekylvikt (g/mol) 68.94
MDL-nummer MFCD00011094
InChI-nyckel IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn litium(1+)nitrat
LEDER [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt >450°C (Decomposes below the boiling point)
Kemiskt namn eller material Lithium nitrate
Smältpunkt 0.25°C 3 to 264°C
Färg Färglös
CAS Max % ≤ 100%
pH 7 till 9
Kvantitet 25 kg
Densitet 2.38 g/cm3