Läs mer
Lithium nitride, 99.4% (metals basis)
Produktkod. 11333637
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11333637 50 g 50g
11343637 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11333637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035479.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 26134-62-3 | Li3N | 34.83 g/mol
Litiumnitrid används i metallurgi och kemisk syntes. Det används också för att lagra väte och fungerar som en källa till nitridjonen. Det är involverat i framställningen av litiumhydrid och litiumamid samt ett reduktionsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26134-62-3
Molekylformel Li3N
Molekylvikt (g/mol) 34.83
MDL-nummer MFCD00016186
InChI-nyckel IDBFBDSKYCUNPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium nitride, trilithium nitride, li3n, lithium nitride li3n, nitrure de lithium, li3-n, nitruro de litio spanish, nitrure de lithium french, lithium nitride,anh, nli3
PubChem CID 520242
LEDER [Li]N([Li])[Li]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium nitride
Smältpunkt 845°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.5% (metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in organic solvents.
IUPAC-namn trilitium;azanid
Formel vikt 34.82
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.30 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.