Läs mer
Litiumoxalat, 99+%
Produktkod. 11346758
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11346758 250 g 250g
11356758 50 g 50g
11336758 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11346758 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013426.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 553-91-3 | C2Li2O4 | 101,90 g/mol
Litiumoxalat används som litiumbatterielektrolyt. Det används också som analytiskt reagens och reducerande reagens. Vidare används det som en mellanprodukt vid tillverkning av andra kemikalier såsom läkemedel, jordbrukskemikalier, färgämnen och i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 553-91-3
Molekylformel C2Li2O4
Molekylvikt (g/mol) 101.90
MDL-nummer MFCD00040596
InChI-nyckel YNQRWVCLAIUHHI-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium oxalate, dilithium oxalate, ethanedioic acid, dilithium salt, unii-k737ot0e73, oxalic acid dilithium salt, ethanedioic acid, lithium salt 1:2, oxalic acid dilithium, acmc-1ctwf, c2o4.2li, ksc492a1t
PubChem CID 68383
LEDER [Li+].[Li+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium oxalate
Smältpunkt (nedbrytning)
Densitet 2.12 g/mL
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,5537
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
IUPAC-namn dilitium;oxalat
Formel vikt 101.96
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.