Läs mer
Lithium oxide, 99.5% (metals basis)
Produktkod. 11384787
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384787 10 g 10g
11304797 50 g 50g
11394787 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11384787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041832.09
Request Bulk or Custom Format
For Use As a Ceramics and Special Glass Formulations, Carbon Dioxide Absorbent | CAS: 12057-24-8 | Li2O
Den huvudsakliga användningen av kaliumklorid är vid tillverkning av gödningsmedel. Det finner användning inom medicin som en elektrolytpåfyllare och för att behandla hypokalemi med dess farmaceutiska preparat, ett tillstånd där kaliumnivån är låg i blodet. Vidare finner den användning som flussmedel vid svetsning och metallgjutning. Det är användbart i vattenavhärdare, vissa avisningsprodukter och kalibrering av strålningsövervakningsutrustningen. Den finner användning som en skotofor i mörka CRT:er.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Luft- och fuktkänslig; Absorberar lätt koldioxid och vatten från luften
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12057-24-8
Molekylformel Li2O
Molekylvikt (g/mol) 29.88
MDL-nummer MFCD00016183
InChI-nyckel XZIUWXMPQBQHMC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn (lithiooxy)lithium
LEDER [Li]O[Li]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium oxide
Smältpunkt 1427°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.5% (Metal basis)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 29.88
Odör Odorless
Känslighet Air and moisture sensitive
Utseende White powder
Densitet 2.013 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.