Läs mer
Lithium perchlorate, 98%
Produktkod. 15443117
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15443117 100 g 100g
15453117 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15443117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16059.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7791-03-9 | ClLiO{4}
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 400°C (decomposition)
Smältpunkt 236°C
CAS 3-9-7791
Fysisk form Fast
Kvantitet 100 g
Molekylformel ClLiO{4}
Procent renhet 98%