Läs mer
Lithium perchlorate, 99+%, for analysis
Produktkod. 10256680 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10256680 5 g Glasflaska 5g
10032520 100 g Plastflaska 100g
10124070 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10256680 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 194710050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7791-03-9 | ClLiO4 | 106.39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Oxidationsreagens för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3-9-7791
Molekylformel ClLiO4
Molekylvikt (g/mol) 106.39
MDL-nummer MFCD00011079
InChI-nyckel JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium perchlorate, perchloric acid, lithium salt, lithiumperchlorate, unii-q86se98c9c, lithium 1+ ion perchlorate, lithium perchlorate, anhydrous, lithium cloricum, lithium per chlorate, liclo4, perchloric acid, lithium salt 1:1
PubChem CID 23665649
IUPAC-namn litium; perklorat
LEDER [Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium perchlorate
Smältpunkt 236.0°C
Namnnotering p.a.
Färg Färglös till gul
Fysisk form Vätska
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel LiClO4
Fieser 17,167
Merck Index 15, 5595
Löslighetsinformation Solubility in water: 600g/L (25°C). Other solubilities: 1520g/L ethanol (25°C), 1820g/L methanol (25°C), 1140g/L ether (25°C), soluble in acetone and ethyl acetate
Formel vikt 106.39
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.