Läs mer
Litiumperklorat, ACS-reagens,≥ 95,0 %, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15611760 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15611760 500 g Poly flaska 500g
15621760 5 g Poly Bottle 5g
15601760 100 g Poly Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15611760 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 205281500G
Request Bulk or Custom Format
ACS-reagens,≥ 95,0 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3-9-7791
Molekylformel ClH6LiO7
Molekylvikt (g/mol) 160.43
MDL-nummer MFCD00011079
InChI-nyckel JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Perchlorate
Smältpunkt 236°C
Färg Vitt
pH 6.0 to 9.5 (at 106.4g/L 25°C)
Kvantitet 500 g
Linjär formel LiClO4
UN-nummer UN1481
Synonym sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
LEDER [Li+].O.O.O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
IUPAC-namn natrium;perklorat;hydrat
PubChem CID 516899
Formel vikt 106.39g/mol
Procent renhet ≥95.0%
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Poly flaska
Utseende Granules
Densitet 2.420g/cu.cm