Läs mer
Alfa Aesar™ Lithium perchlorate, anhydrous, 99.99% (metals basis)
Produktkod. 11369738
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11369738 50 g 50g
1 options
Produktkod. 11369738 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer 044226.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 400°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Lithium perchlorate
Smältpunkt 236°C
Namnnotering Anhydrous
CAS 3-9-7791
Färg White
Fysisk form Lump
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
Molekylformel ClH6LiO7
MDL-nummer MFCD00011079
UN-nummer UN1481
Merck Index 14,5539
Synonym lithium perchlorate, perchloric acid, lithium salt, lithiumperchlorate, unii-q86se98c9c, lithium 1+ ion perchlorate, lithium perchlorate, anhydrous, lithium cloricum, lithium per chlorate, liclo4, perchloric acid, lithium salt 1:1
InChI-nyckel JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
IUPAC-namn lithium;perchlorate
Molekylvikt (g/mol) 160.43
PubChem CID 23665649
Formel vikt 106.4
Procent renhet 99.99%
Förpackning Ampule
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.43g/mL