Läs mer
Lithium perchlorate, anhydrous, 99%
Produktkod. 11339738
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339738 50 g 50g
11349738 10 g 10g
11329738 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11339738 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044225.18
Request Bulk or Custom Format
For Lithium Battery | CAS: 7791-03-9 | ClH6LiO7 | 160.43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3-9-7791
Molekylformel ClH6LiO7
Molekylvikt (g/mol) 160.43
MDL-nummer MFCD00011079
InChI-nyckel JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium perchlorate, perchloric acid, lithium salt, lithiumperchlorate, unii-q86se98c9c, lithium 1+ ion perchlorate, lithium perchlorate, anhydrous, lithium cloricum, lithium per chlorate, liclo4, perchloric acid, lithium salt 1:1
PubChem CID 23665649
IUPAC-namn litium; perklorat
LEDER [Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 400°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Lithium perchlorate, anhydrous
Smältpunkt 236°C
Färg Vitt
Fysisk form Granulat
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol and ethyl acetate.
Formel vikt 106.4
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende White crystals
Densitet 2.43
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.