Läs mer
Lithium perchlorate, anhydrous, ACS, 95.0% min
Produktkod. 11301748
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11301748 10 g 10g
11311748 100 g 100g
11321748 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11301748 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011639.09
Request Bulk or Custom Format
Som oxidationsmedel
Litiumperklorat används som syrekälla för kemiska syregeneratorer, eftersom det frigör syre vid höga temperaturer. Utmärkt löslighet av litiumperklorat tillåter dess användning i Diels-Alder-reaktioner. Det används också i litiumjonbatterier som en elektrolyt och fungerar som ett kaotropiskt medel för att denaturera proteiner. Det används i Baylis-Hillman-reaktionen som en katalysator vid kopplingen av alfa, beta-omättade karbonylföreningar med aldehyder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3-9-7791
Molekylformel ClH6LiO7
Molekylvikt (g/mol) 160.43
MDL-nummer MFCD00011079
InChI-nyckel JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium perchlorate, perchloric acid, lithium salt, lithiumperchlorate, unii-q86se98c9c, lithium 1+ ion perchlorate, lithium perchlorate, anhydrous, lithium cloricum, lithium per chlorate, liclo4, perchloric acid, lithium salt 1:1
PubChem CID 23665649
IUPAC-namn litium; perklorat
LEDER [Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 400°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Lithium perchlorate
Smältpunkt 236°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Linjär formel LiClO4
UN-nummer UN1481
Merck Index 14,5539
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol and ethyl acetate.
Formel vikt 106.4
Procent renhet ≤95.0%
Kvalitet ACS
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.43 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.