Läs mer
Lithium Perchlorate, purum p.a, ≥98.0% (calc. based on dry substance, T), Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium perchlorate |
| Färg | White |
| pH | 6.0 to 9.5 (at 104g/L 25°C) |
| Fysisk form | Granules |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | LiClO4 |
| UN-nummer | UN1481 |
| Formel vikt | 106.39g/mol |
| Procent renhet | ≥98.0% (calc. based on dry substance, T) |
| Förpackning | Poly Bottle |