Läs mer
Lithium Perchlorate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium Perchlorate |
| CAS | 7791-03-9 |
| Molekylformel | ClO4 .Li |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Perchloric Acid Lithium Salt, PC 3600 |
| InChI formel | InChI=1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O |
| IUPAC-namn | lithium;perchlorate |
| Molekylvikt (g/mol) | 106.4 |
| Formel vikt | 105.9645 |