Läs mer
Litiumperklorattrihydrat, ACS, 63,0–68,0 % LiClO{4}
Produktkod. 15477125
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15477125 500 g 500g
15457125 10 g 10g
15467125 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15477125 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045923.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 13453-78-6 | ClH6LiO7 | 160,431 g/mol
Litiumperklorattrihydrat används som syrekälla för kemiska syregeneratorer eftersom det frigör syre vid höga temperaturer. Utmärkt löslighet av litiumperklorat tillåter dess användning i Diels-Alder-reaktioner. Det används också i litiumjonbatterier som en elektrolyt och fungerar som ett kaotropiskt medel för att denaturera proteiner. Det används i Baylis-Hillman-reaktionen som en katalysator vid kopplingen av alfa, beta-omättade karbonylföreningar med aldehyder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13453-78-6
Molekylformel ClH6LiO7
Molekylvikt (g/mol) 160.431
MDL-nummer MFCD00149765
InChI-nyckel JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium perchlorate trihydrate, perchloric acid, lithium salt, trihydrate, unii-jyk745743v, acmc-1c1zx, lithium perchlorate hydrate, lithiumperchlorate trihydrate, ksc491a4p, lithium pechlorate trihydrate, lithiumperchloratetrihydrate, lithotab trihydrate perchlorate ion
PubChem CID 23708903
IUPAC-namn litium;perklorat;trihydrat
LEDER [Li+].O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium perchlorate trihydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Linjär formel LiClO4·3H2O
UN-nummer UN1481
Merck Index 14,5539
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten.
Formel vikt 160,45 (106,40 vattenfritt)
Kvalitet ACS
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 63.0 to 68.0% LiClO4
Odör Luktfritt
Densitet 1.84 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.