Learn More
Litiumperklorattrihydrat, reagensklass
Product Code. 11391738
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11391738 250 g 250g
11381738 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11391738 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 011638.30
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 13453-78-6 | ClH6LiO7 | 160,431 g/mol
Den används som syrekälla för kemiska syregeneratorer, eftersom den frigör syre vid höga temperaturer. Utmärkt löslighet av litiumperklorat tillåter dess användning i Diels-Alder-reaktioner. Det används också i litiumjonbatterier som en elektrolyt och fungerar som ett kaotropiskt medel för att denaturera proteiner. Det används i Baylis-Hillman-reaktionen som en katalysator vid kopplingen av alfa,beta-omättade karbonylföreningar med aldehyder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13453-78-6
Molekylformel ClH6LiO7
Molekylvikt (g/mol) 160.431
MDL-nummer MFCD00149765
InChI-nyckel JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium perchlorate trihydrate, perchloric acid, lithium salt, trihydrate, unii-jyk745743v, acmc-1c1zx, lithium perchlorate hydrate, lithiumperchlorate trihydrate, ksc491a4p, lithium pechlorate trihydrate, lithiumperchloratetrihydrate, lithotab trihydrate perchlorate ion
PubChem CID 23708903
IUPAC-namn litium;perklorat;trihydrat
LEDER [Li+].O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Lithium perchlorate trihydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 250 g
Linjär formel LiClO4·3H2O
UN-nummer UN1481
Merck Index 14,5539
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten, metanol, etanol, etylacetat, dietyleter och aceton.
Formel vikt 160,45 (106,40 vattenfritt)
Kvalitet Reagens
Odör Luktfritt
Densitet 1.84 g/mL
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.