Läs mer
Litiumperklorattrihydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium Perchlorate Trihydrate |
| CAS | 13453-78-6 |
| Molekylformel | ClLiO4 . 3H2O |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/ClHO4.Li.3H2O/c2-1(3,4)5;;;;/h(H,2,3,4,5);;3*1H2/q;+1;;;/p-1 |
| LEDER | [Li+].O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O |
| IUPAC-namn | litium; perklorat; trihydrat |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.44 |
| Formel vikt | 159.9962 |