Läs mer
Lithium periodate dihydrate, Reagent Grade
Produktkod. 11328118
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328118 50 g 50g
11338118 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328118 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039355.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 307310-74-3 | ILiO4 | 197.84 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 307310-74-3
Molekylformel ILiO4
Molekylvikt (g/mol) 197.84
MDL-nummer MFCD00049474
InChI-nyckel SYWXNZXEJFSLEU-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium periodate, lithotab io4, acmc-20akme, lithium 1+ ion periodate, lithium 1+ periodate, lithium periodate lih4io6
PubChem CID 23711816
IUPAC-namn litium;periodat
LEDER [Li+].[O-]I(=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium periodate dihydrate
Smältpunkt >370°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1479
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 233.87 (197.84 Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.