Läs mer
Litiumperoxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11326758
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326758 500 g 500g
11316758 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326758 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013421.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12031-80-0 | Li2O2 | 45.878 g/mol
Litiumperoxid används i luftrenare. Det används också för att producera högrent syre. Det fungerar som en katalysator för polymerisation av styren till polystyren. Vidare fungerar den som härdningsmedel för speciella polymerer och en källa till syre i slutna utrymmen såsom ubåtar och i andningsapparater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12031-80-0
Molekylformel Li2O2
MDL-nummer MFCD00016184
InChI-nyckel HPGPEWYJWRWDTP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 25489
IUPAC-namn dilitium;peroxid
LEDER [Li+].[Li+].[O-][O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium peroxide
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1472
Synonym dilithium peroxide, lithium peroxide li2 o2, lithium oxide, unii-9anx556r5f, lithium peroxide un1472 oxidizer
Löslighetsinformation Soluble in anhydrous acetic acid. Insoluble in alcohol.
Molekylvikt (g/mol) 45.878
Formel vikt 45.88
Procent renhet 95%
Odör Odorless
Känslighet Air and moisture sensitive
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.