Learn More
Lithium peroxide, 95%, Thermo Scientific™
Product Code. 17241152 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Plastflaska
Plastic bottle
Unit Size:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
17241152 10 g Plastflaska -
10761135 50 g Plastic bottle 50g
10793245 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17241152 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 389880100
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12031-80-0
Molekylformel Li2O2
Molekylvikt (g/mol) 45.88
MDL-nummer MFCD00016184
InChI-nyckel HPGPEWYJWRWDTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium peroxide li2 o2, lithium peroxide un1472 oxidizer, lithium oxide, dilithium peroxide, unii-9anx556r5f
PubChem CID 25489
IUPAC-namn dilitium;peroxid
LEDER [Li+].[Li+].[O-][O-]
Specifications
Kemiskt namn eller material Lithium peroxide
Färg Vitt till gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 95%
Linjär formel LiO2Li
Formel vikt 45.88
Procent renhet 95%
Förpackning Plastflaska
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium peroxide
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Hazard Statement
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium peroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.