Läs mer
Litiumfosfat, Puratronic™ , 99,99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11386827
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11386827 25 g 25g
11396827 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11386827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010743.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10377-52-3 | Li3O4P | 115.79 g/mol
Litiumfosfatbatterier används nu i stor utsträckning som en stapelvara för mobiltelefoner, bärbara datorer och vissa andra prylar. Används i lågexpansionsglasyr av porslinsemalj och polymermellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10377-52-3
Molekylformel Li3O4P
Molekylvikt (g/mol) 115.79
MDL-nummer MFCD00016187
InChI-nyckel TWQULNDIKKJZPH-UHFFFAOYSA-K
Synonym lithium phosphate, lithium orthophosphate, trilithium orthophosphate, trilithium phosphate, phosphoric acid, trilithium salt, unii-2qm4k05q74, lithiumphosphate, trilithotab phosphate, phosphoric acid, lithium salt 1:3, li3po4
PubChem CID 165867
LEDER [Li+].[Li+].[Li+].[O-]P([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium phosphate
Smältpunkt 837°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.99% (Metals basis)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Poor solubility in water. Insoluble in alcohols.
IUPAC-namn trilitium(1+)fosfat
Formel vikt 115.79
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Densitet 2.54
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.