Läs mer
Alfa Aesar™ Lithium phthalocyanine
Produktkod. 11378098
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11378098
Brand: Alfa Aesar™ 039334.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 25510-41-2
Molekylformel C32H18Li2N8
Molekylvikt (g/mol) 528.432
MDL-nummer MFCD00059094
InChI-nyckel VEGOPYLKEARSAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dilithium phthalocyanine
PubChem CID 66736323
LEDER [Li].[Li].C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C(N4)N=C6C7=CC=CC=C7C(=N6)N=C8C9=CC=CC=C9C(=N8)N=C2N3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium phthalocyanine
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 526.41
Fysisk form Powder