Läs mer
Alfa Aesar™ Lithium pyruvate monohydrate
Produktkod. 11427777
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427777 10 g 10g
11437777 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11427777 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer A16308.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 2922-61-4
Molekylformel C3H3LiO3
Molekylvikt (g/mol) 93.994
MDL-nummer MFCD00150352
InChI-nyckel OFJHGWPRBMPXCX-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium pyruvate, lithium 2-oxopropanoate, pyruvic acid lithium salt, propanoic acid, 2-oxo-, lithium salt, lithiumpyruvat, lithotab 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo-, lithium salt 1:1, c3h3o3.li, lithium pyruvate h2o, lithium 1+ pyruvate
PubChem CID 23663618
IUPAC-namn lithium;2-oxopropanoate
LEDER [Li+].CC(=O)C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium pyruvate monohydrate
Kvantitet 10 g
Formel vikt 112.01 (94.00 Anhydrous)