Läs mer
Litiumsalicylat, tekniker.
Produktkod. 11368118
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368118 500 g 500g
11358118 25 g 25g
11348118 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11368118 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039356.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 552-38-5 | C7H5LiO3 | 144,054 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 552-38-5
Molekylformel C7H5LiO3
Molekylvikt (g/mol) 144.054
MDL-nummer MFCD00045813
InChI-nyckel PSBOOKLOXQFNPZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium salicylate, unii-93f1sp6qin, salicylic acid lithium salt, dilithium salicylate, 93f1sp6qin, lithium 2-hydroxybenzoate, lithium 1+ ion salicylate, lithiumsalicylate, lithiumsalicylat, salicylicacidlithiumsalt
PubChem CID 23663621
IUPAC-namn litium;2-hydroxibensoat
LEDER [Li+].C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium salicylate
Smältpunkt (nedbrytning)
Odör Sött
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Formel vikt 144.05
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.