Läs mer
Lithium, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15880231
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15880231 50 g 50g
1 options
Produktkod. 15880231 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8180440050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Granular (protective medium: argon for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium
CAS 7439-93-2
Smältpunkt 179°C
Densitet 0.534 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 50 g
Form Granular
MDL-nummer MFCD00134051
Synonym Lithium, Lithium
Molekylvikt (g/mol) 6.94