Läs mer
Lithium, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15889190
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15889190 100 g 100g
15876390 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15889190 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8056600100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Sticks (protective liquid: paraffin oil for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-93-2
Specifications
Kemiskt namn eller material Lithium
Smältpunkt 179°C
Densitet 0.534 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 100 g
Form Stick
MDL-nummer MFCD00134051
Synonym Lithium, Lithium
Molekylvikt (g/mol) 6.94
Kvalitet Ungraded