Läs mer
Litiumlösning för ICP 1g/L HNO3- matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12966194 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12966194 250 mL Flaska 250ml
12956194 100 mL Flaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12966194 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 130 250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1095.00 SEK
    850.08 SEK / 250ml
    Save 244.92 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Förpackning Flaska
Analyt- eller komponentnamn Li
Koncentration 1 ±0,002 g/L
Typ Masspektrometristandard
Element Li
Lösningsmedel eller matris Salpetersyra
Kvantitet 250 mL