Läs mer
Litium Standard För ICP , 1000 μg/ml i 2 % HCl, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10316082 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10316082 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10316082 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PLLI12X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1905.00 SEK
    1711.36 SEK / 500ml
    Save 193.64 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Li1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7439-93-2, 7647-01-0, 7732-18-5
Analyscertifikat Assurance Certificate of Analysis rapporterar upp till 39 element på ppb-nivå.
CAS Min % 1.0, 5.0, 94.0
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 1.0, 5.0, 94.0
Molekylformel Li
MDL-nummer MFCD00134051
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [Li]
IUPAC-namn litium
Lösningsmedel eller matris 2% HCl
Molekylvikt (g/mol) 6.94
PubChem CID 3028194
Kvantitet 500 mL
ChEBI CHEBI:30145
Kvalitet Försäkran
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLLI2-2Y, -2X    10,000    PLLI2-3Y, -3X
2-5% HCl    1000μg/mL    PLLI1-2X    10,000    PLLI1-3X
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning