Läs mer
Litiumstandard i basolja 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11400299 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11400299 50 g 50g
1 options
Produktkod. 11400299 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer ORGLI84Z
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Li5000 μg/g
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Oil Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7439-93-2, 8042-47-5
Analyscertifikat Med Certificate of Analysis.
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
Molekylformel Li
MDL-nummer MFCD00134051
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [Li]
IUPAC-namn litium
Lösningsmedel eller matris Basolja 75
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvikt (g/mol) 6.94
PubChem CID 3028194
Kvantitet 50 g
ChEBI CHEBI:30145
Kvalitet Olja/Plasma
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning