Läs mer
Litium Standard För ICP , 1000 μg/ml i 2 % HNO 3 Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10122252 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
500 mL
Förpackning:
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
125ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10122252 125 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 125ml
10613103 500 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10122252 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PLLI22Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    776.00 SEK
    766.67 SEK / 125ml
    Save 9.33 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Li1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Kemiska identifierare
CAS 7439-93-2 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylformel Li
Molekylvikt (g/mol) 6.94
MDL-nummer MFCD00134051
InChI-nyckel WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3028194
ChEBI CHEBI:30145
IUPAC-namn litium
LEDER [Li]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Analyscertifikat Assurance Certificate of Analysis rapporterar upp till 39 element på ppb-nivå.
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certifierat referensmaterial
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Kvantitet 125 mL
Kvalitet Försäkran
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1000 µg/mL Lithium
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, lithiumfrom lithium carbonate
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning