Läs mer
Litiumstandard för ICP/MS, 2 % HNO 3 , SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15215946 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15215946 125 mL 125ml
1 options
Produktkod. 15215946 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CLLI21BY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00 SEK
    1137.60 SEK / 125ml
    Save 162.40 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Li1 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Standard
Namnnotering ICP/MS
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7439-93-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 2.0, 0.0, 98.0
Densitet 1,01006 g/cm3 vid 20 °C
Fysisk form Vätska
Molekylformel Li
MDL-nummer MFCD00134051
Teknik ICP-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standardlösning
InChI-nyckel WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Typ ICP/ICP-MS Standard
LEDER [Li]
IUPAC-namn litium
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Molekylvikt (g/mol) 6.94
PubChem CID 3028194
Kvantitet 125 mL
ChEBI CHEBI:30145
Kvalitet Claritas PPT
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1mg/L
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning