Läs mer
Litiumstandard: Li @ 10 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Produktkod. 17933426
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17933426 100 ml
1 options
Produktkod. 17933426 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLLIN100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Litiumstandard: Li @ 10 μg/ml i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium
CAS 7439-93-2
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Lithium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Li
Koncentration 10 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Li
InChI formel InChI=1S/Li
LEDER [Li]
IUPAC-namn Litium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 6.94
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 7,016 g/mol