Läs mer
Litiumstandard: Li+ @ 100 μg/ml in H2O, VHG™
Produktkod. 30002927
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produktkod. Kvantitet
30002927 500 ml
1 options
Produktkod. 30002927 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGILI100500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Litiumstandard: Li+ @ 100 μg/ml i H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium
CAS 7439-93-2
Metoder Jonkromatografi
Analyt- eller komponentnamn Lithium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Li
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Li
InChI formel InChI=1S/Li
LEDER [Li]
IUPAC-namn Litium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 6.94
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 7,016 g/mol