Läs mer
Litiumstandard: Li @ 1000 μg/g i kolväteolja, VHG™
Produktkod. 16419659
Change view
Kvantitet:
50 g
200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16419659 50 g
17980876 200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16419659 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGOLI100050G
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Lithium Standard: Li @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium
CAS 7439-93-2
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnamn Lithium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Li
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Li
InChI formel InChI=1S/Li
LEDER [Li]
IUPAC-namn Lithium
Lösningsmedel eller matris 75 cSt Mineral Oil
Molekylvikt (g/mol) 6.94
Kvantitet 50 g
Formel vikt 7.016 g/mol