Läs mer
Litiumstandard: Li @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17917779
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17917779 100 ml
17978529 500 ml
17998979 250 ml
17908899 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17917779 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPLIN100
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Litiumstandard: Li @ 1000 μg/ml i 5 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium
CAS 7439-93-2
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Lithium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Li
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Li
InChI formel InChI=1S/Li
LEDER [Li]
IUPAC-namn Litium
Lösningsmedel eller matris Dilute HNO3
Molekylvikt (g/mol) 6.94
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 7.016 g/mol