Läs mer
Litiumstandard: Li+ @ 1000 μg/ml in H2O, VHG™
Produktkod. 30003058
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003058 500 ml
30003073 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30003058 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGILIW1K500
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Litiumstandard: Li+ @ 1000 μg/ml in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium
CAS 7439-93-2
Metoder Ion Chromatography
Analyt- eller komponentnamn Lithium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Li
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Li
InChI formel InChI=1S/Li
LEDER [Li]
IUPAC-namn Litium
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 6.94
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 7.016 g/mol