Läs mer
Litiumstandard: Li @ 5000 μg/g i kolväteolja, VHG™
Produktkod. 17924006
Change view
Kvantitet:
50 g
200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17924006 50 g
17910686 200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17924006 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGOLI500050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Litiumstandard: Li @ 5000 μg/g i kolväteolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium
CAS 7439-93-2
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnamn Lithium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Li
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Li
InChI formel InChI=1S/Li
LEDER [Li]
IUPAC-namn Litium
Lösningsmedel eller matris 75 cSt mineralolja
Molekylvikt (g/mol) 6.94
Kvantitet 50 g
Formel vikt 7,016 g/mol