Läs mer
Lithium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical™
Produktkod. 10325992 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 10325992
Brand: Fisher Chemical J/8037/05
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chemical Identifiers
MDL-nummer 134051
Specifications
Förpackning HDPE plastic bottle
Fysisk form Liquid
Färg Colorless
pH 1
Kvantitet 100 mL